5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC446032-1G PC446032-5G
APOSPC446032-1GEA 201 EUR
APOSPC446032-1G APOSPC446032-5G
5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]thiadiazole
Formula: C₈H₄ClFN₂S
MW: 214,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052447
Núm. CAS: 138426-27-4