[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC446045-1G PC446045-250MG
APOSPC446045-1GEA 98.6 EUR
APOSPC446045-1G APOSPC446045-250MG
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formula: C₁₀H₇F₃OS
MW: 232,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11841028
Núm. CAS: 951122-90-0