(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC446051-1G
PC446051-5G
PC446051-10G
APOSPC446051-1GEA
102
EUR
APOSPC446051-1G
APOSPC446051-5G
APOSPC446051-10G
(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formula:
C₇H₈ClF₃N₂O MW: 228.6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07782063 Núm. CAS: 133115-76-1 |