5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC446070-1G PC446070-5G
APOSPC446070-1GEA 29.3 EUR
APOSPC446070-1G APOSPC446070-5G
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Formula: C₈H₇F₃N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052077
Núm. CAS: 154934-97-1