4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC446095-1G
APOSPC446095-1GEA 311 EUR
APOSPC446095-1G
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine 95+%
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160470
Núm. CAS: 5734-63-4