α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC4461-1G PC4461-5G
APOSPC4461-1GEA 198 EUR
APOSPC4461-1G APOSPC4461-5G
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
alpha-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Pto. Ebullición: 76,5…77.5 °C/4.8mmHg
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038878
Núm. CAS: 15996-84-6
UN: 2735
ADR: 8,III