4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC446147-1G PC446147-5G
APOSPC446147-1GEA 94.4 EUR
APOSPC446147-1G APOSPC446147-5G
4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
4-Bromo-3-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅BrFNO
MW: 218,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409121
Núm. CAS: 759427-20-8