4-Bromo-2,6-difluorobenzamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC446191-1G
APOSPC446191-1GEA 302 EUR
APOSPC446191-1G
4-Bromo-2,6-difluorobenzamide 95+%
4-Bromo-2,6-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄BrF₂NO
MW: 236,014 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13689151
Núm. CAS: 840481-49-4