1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
PC4465-1G PC4465-5G
APOSPC4465-1GEA 72.7 EUR
APOSPC4465-1G APOSPC4465-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₁F₃O
MW: 204,19 g/mol
Pto. Ebullición: 88…91 °C/5mmHg
Densidad: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046668
Núm. CAS: 618-97-3