Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium 3-thiophenetrifluoroborate, Potassium trifluoro(thiophen-3-yl)borate
PC4467-25G
APOSPC4467-25GEA 217 EUR
APOSPC4467-25G
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Formula: C₄H₃BF₃KS
MW: 190,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701626
Núm. CAS: 192863-37-9