Anhidrido heptafluorobutirico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA
PC4470-100G PC4470-25G
APOSPC4470-100GEA 299 EUR
APOSPC4470-100G APOSPC4470-25G
Anhidrido heptafluorobutirico 95%
Heptafluorobutyric anhydride
Useful for derivitisation of amines, alcohols, amino acids and other bioactive compounds for GC analysis.
Formula: C₈F₁₄O₃
MW: 410,06 g/mol
Pto. Ebullición: 106…107 °C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,665 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000432
Núm. CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
UN: 3265
ADR: 8,II