Trifluoropyruvyl amide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4476-1G PC4476-250MG PC4476-100MG
APOSPC4476-1GEA 1020 EUR
APOSPC4476-1G APOSPC4476-250MG APOSPC4476-100MG
Trifluoropyruvyl amide
Trifluoropyruvyl amide
Formula: C₃H₂F₃NO₂
MW: 141,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038369
Núm. CAS: 883500-27-4