4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC448011-1G PC448011-5G PC448011-25G
APOSPC448011-1GEA 66.7 EUR
APOSPC448011-1G APOSPC448011-5G APOSPC448011-25G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₇F₂NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407973
Núm. CAS: 874781-09-6