5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC448014-1G PC448014-5G
APOSPC448014-1GEA 161 EUR
APOSPC448014-1G APOSPC448014-5G
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C8H5FN2O2
MW: 180.140 g/mol
Pto. de fusión: 299 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03840628
Núm. CAS: 1077-96-9