(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC448030-5G
APOSPC448030-5GEA 55.1 EUR
APOSPC448030-5G
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇Cl₂FO
MW: 209,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863793
Núm. CAS: 877397-65-4