4-Bromo-2-cloro-6-fluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4481-1G PC4481-5G PC4481-25G PC4481-100G
APOSPC4481-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4481-1G APOSPC4481-5G APOSPC4481-25G APOSPC4481-100G
4-Bromo-2-cloro-6-fluorofenol 97%
4-Bromo-2-cloro-6-fluorofenol
Formula: C₆H₃BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631476
Núm. CAS: 161045-79-0