3-(Trifluorometil)benzoato de metilo 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC4482-100G PC4482-25G PC4482-500G
APOSPC4482-100GEA 43.5 EUR
APOSPC4482-100G APOSPC4482-25G APOSPC4482-500G
3-(Trifluorometil)benzoato de metilo 99+%
3-(Trifluorometil)benzoato de metilo
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Pto. Ebullición: 80…82 °C/15mmHg
Densidad: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043543
Núm. CAS: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3 III