1-Cloro-2,3-difluorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4486-1G PC4486-25G PC4486-5G
APOSPC4486-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4486-1G APOSPC4486-25G APOSPC4486-5G
1-Cloro-2,3-difluorobenceno
1-Cloro-2,3-difluorobenceno
Formula: C₆H₃ClF₂
MW: 148,5400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112584
Núm. CAS: 36556-47-5
UN: 1993
ADR: 3,III