2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dichloro-3-fluorophenacyl bromide
PC4487-1G PC4487-5G
APOSPC4487-1GEA 267 EUR
APOSPC4487-1G APOSPC4487-5G
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrCl₂FO
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038425
Núm. CAS: 914635-49-7
UN: 3261
ADR: 8,III