Isocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC4489-25G PC4489-5G
APOSPC4489-25GEA 72.7 EUR
APOSPC4489-25G APOSPC4489-5G
Isocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo 95%
Isocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203.12 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C/22mmHg
Densidad: 1.346 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00035702
Núm. CAS: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III