Cloruro de heptafluorobutirilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4490-25G PC4490-100G
APOSPC4490-25GEA 238 EUR
APOSPC4490-25G APOSPC4490-100G
Cloruro de heptafluorobutirilo 97%
Cloruro de heptafluorobutirilo
Formula: C₄ClF₇O
Pto. Ebullición: 38…39 °C
Densidad: 1,556 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000707
Núm. CAS: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
UN: 3265
ADR: 8,II