1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Proveedor: Apollo Scientific
PC449003-5G
PC449003-250MG
APOSPC449003-5GEA
504
EUR
APOSPC449003-5G
APOSPC449003-250MG
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formula:
C₇H₇F₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03419771 Núm. CAS: 30923-69-4 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)