2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dichloro-6-fluoro-quinoline
PC449020-1G PC449020-5G PC449020-25G
APOSPC449020-1GEA 85.7 EUR
APOSPC449020-1G APOSPC449020-5G APOSPC449020-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₂FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261383
Núm. CAS: 406204-74-8