2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl Alcohol
PC4491-100G PC4491-25G PC4491-5G
APOSPC4491-100GEA 319 EUR
APOSPC4491-100G APOSPC4491-25G APOSPC4491-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,319 g/mol
Pto. de fusión: 66…67 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973761
Núm. CAS: 869725-53-1