1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4494-100G PC4494-5G
APOSPC4494-100GEA 575 EUR
APOSPC4494-100G APOSPC4494-5G
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 97%
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole

Reagent for the derivatisation of amines and alcohols for GC analysis.

Formula: C₇H₃F₇N₂O
Pto. Ebullición: 158…163 °C
Pto. de fusión: 41548 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00014503
Núm. CAS: 32477-35-3
EINECS: 251-063-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR