6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimetil-3,5-octanodiona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4496-100G
PC4496-25G
PC4496-5G
APOSPC4496-100GEA
782
EUR
APOSPC4496-100G
APOSPC4496-25G
APOSPC4496-5G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimetil-3,5-octanodiona 97%
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimetil-3,5-octanodiona
Formula:
C₁₀H₁₁F₇O₂ Pto. Ebullición: 56…57 °C/10mmHg Densidad: 1,272 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 53 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000435 Núm. CAS: 17587-22-3 EINECS: 241-556-6 UN: 1224 ADR: 3,III |