4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4496G-1G PC4496G-5G
APOSPC4496G-1GEA 74.1 EUR
APOSPC4496G-1G APOSPC4496G-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid
Formula: C₆H₅F₇O₂
Pto. de fusión: 38…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077553
Núm. CAS: 356-02-5
UN: 3261
ADR: 8,III