4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexan-1-ol
PC4496H-1G PC4496H-5G
APOSPC4496H-1GEA 94.4 EUR
APOSPC4496H-1G APOSPC4496H-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Formula: C₆H₇F₇O
MW: 228,11 g/mol
Pto. Ebullición: 140…141 °C/745mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077554
Núm. CAS: 679-02-7