3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4500-1G PC4500-5G
APOSPC4500-1GEA 136 EUR
APOSPC4500-1G APOSPC4500-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol 95%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol
Formula: C₅H₅F₇O
MW: 214,08 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C
Densidad: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039619
Núm. CAS: 375-14-4