Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyl-2,2,2-trifluoroethylamine Hydrochloride
PC450006-1G PC450006-5G
APOSPC450006-1GEA 217 EUR
APOSPC450006-1G APOSPC450006-5G
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Formula: C₃H₇ClF₃N
MW: 149,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448126
Núm. CAS: 2730-52-1