(1,1-Difluoropropyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450049-1G PC450049-5G
APOSPC450049-1GEA 205 EUR
APOSPC450049-1G APOSPC450049-5G
(1,1-Difluoropropyl)benzene
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Formula: C₉H₁₀F₂
Pto. Ebullición: 25 °C/2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525542
Núm. CAS: 74185-83-4