2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC450057-1G PC450057-5G
APOSPC450057-1GEA 109 EUR
APOSPC450057-1G APOSPC450057-5G
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01309785
Núm. CAS: 82791-93-3