N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC450085-1G PC450085-5G
APOSPC450085-1GEA 441 EUR
APOSPC450085-1G APOSPC450085-5G
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₉H₄BrF₆NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00607205
Núm. CAS: 156425-50-2