2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC450103-5G
APOSPC450103-5GEA 120 EUR
APOSPC450103-5G
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₃IN
MW: 307,439 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12024302
Núm. CAS: 887707-25-7