1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1H-Benzimidazole, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC450146-1G PC450146-5G
APOSPC450146-1GEA 125 EUR
APOSPC450146-1G APOSPC450146-5G
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
Formula: C₉H₇F₃N₂
MW: 200,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00561648
Núm. CAS: 384-46-3