2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Fluoro-2,4-dimethoxybenzene
PC450147-10G PC450147-1G PC450147-5G PC450147-25G
APOSPC450147-10GEA 0 EUR
APOSPC450147-10G APOSPC450147-1G APOSPC450147-5G APOSPC450147-25G
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene
Formula: C₈H₉FO₂
MW: 156,156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042265
Núm. CAS: 17715-70-7