2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450164-25G PC450164-5G
APOSPC450164-25GEA 0 EUR
APOSPC450164-25G APOSPC450164-5G
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₁H₇F₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192341
Núm. CAS: 3857-83-8