3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-1-penteno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropent-1-ene
PC4502-25G PC4502-5G
APOSPC4502-25GEA 764 EUR
APOSPC4502-25G APOSPC4502-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-1-penteno 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-1-penteno
Formula: C₅H₃F₇
MW: 196,07 g/mol
Pto. Ebullición: 30…31 °C
Densidad: 1,3391 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 355-08-8
UN: 1993
ADR: 3,III