1-(2-Fluorophenyl)propanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC450219-10G PC450219-50G
APOSPC450219-10GEA 132 EUR
APOSPC450219-10G APOSPC450219-50G
1-(2-Fluorophenyl)propanol
1-(2-Fluorophenyl)propanol
Formula: C₉H₁₁FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062368
Núm. CAS: 156022-15-0