Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450233-1G PC450233-5G
APOSPC450233-1GEA 111 EUR
APOSPC450233-1G APOSPC450233-5G
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Formula: C₇H₉F₆NO₂
Pto. Ebullición: 70…72 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040845
Núm. CAS: 78185-92-9