2-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chlorophenyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic Acid 2-Chlorophenyl Ester
PC450239-1G PC450239-5G
APOSPC450239-1GEA 80 EUR
APOSPC450239-1G APOSPC450239-5G
2-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₄ClF₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784322
Núm. CAS: 66107-36-6