Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
PC450245-25G
APOSPC450245-25GEA 60.9 EUR
APOSPC450245-25G
Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203710
Núm. CAS: 57381-59-6