Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyridinium Triflate
PC450250-100G PC450250-25G PC450250-5G
APOSPC450250-100GEA 259 EUR
APOSPC450250-100G APOSPC450250-25G APOSPC450250-5G
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₆H₆F₃NO₃S
MW: 229,17 g/mol
Pto. de fusión: 221…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274656
Núm. CAS: 52193-54-1