5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Proveedor: Apollo Scientific
PC450272-25G PC450272-5G
APOSPC450272-25GEA 74.2 EUR
APOSPC450272-25G APOSPC450272-5G
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Formula: C₈H₉FN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012351
Núm. CAS: 17902-23-7