Enoxacin
Proveedor: Apollo Scientific
PC450274-25G PC450274-5G
APOSPC450274-25GEA 134 EUR
APOSPC450274-25G APOSPC450274-5G
Enoxacin
Enoxacin
Formula: C₁₅H₁₇FN₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133308
Núm. CAS: 74011-58-8