(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450275-100G PC450275-25G PC450275-5G
APOSPC450275-100GEA 1080 EUR
APOSPC450275-100G APOSPC450275-25G APOSPC450275-5G
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Formula: C₈H₈F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763601
Núm. CAS: 112941-35-2