1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
PC450278-1G PC450278-5G
APOSPC450278-1GEA 94.5 EUR
APOSPC450278-1G APOSPC450278-5G
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₈BrF₃
MW: 253,062 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C/12mmHg
Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092900
Núm. CAS: 1997-80-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III