Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Carbonic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl) ester
PC450295-25G
APOSPC450295-25GEA 137 EUR
APOSPC450295-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Formula: C₅H₄F₆O₃
MW: 226,07 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C
Densidad: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11857845
Núm. CAS: 1513-87-7
UN: 3272
ADR: 3,III