Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450502-1G PC450502-5G
APOSPC450502-1GEA 115 EUR
APOSPC450502-1G APOSPC450502-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Formula: C₉H₃F₁₈O₄P
Pto. Ebullición: 72 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 66489-68-7