1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450555-100G PC450555-25G
APOSPC450555-100GEA 725 EUR
APOSPC450555-100G APOSPC450555-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Formula: C₁₂H₁₈F₄Si₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093109
Núm. CAS: 16956-91-5